4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48796-1G PC48796-250MG PC48796-5G
APOSPC48796-1GEA 260 EUR
APOSPC48796-1G APOSPC48796-250MG APOSPC48796-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₅Cl₂FO₃
Molecular Weight: 239,028 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31742296
CAS-Nummer: 2365420-17-1