Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48798-1G PC48798-250MG
APOSPC48798-1GEA 505 EUR
APOSPC48798-1G APOSPC48798-250MG
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate
Formel: C₆H₇ClF₂O₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24477415
CAS-Nummer: 933772-60-2