1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48801-1G
PC48801-250MG
PC48801-5G
APOSPC48801-1GEA
578
EUR
APOSPC48801-1G
APOSPC48801-250MG
APOSPC48801-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₂I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391108 CAS-Nummer: 1261775-78-3 |