2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48802-1G PC48802-250MG PC48802-5G
APOSPC48802-1GEA 526 EUR
APOSPC48802-1G APOSPC48802-250MG APOSPC48802-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251.025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31635696
CAS-Nummer: 1782342-72-6