4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48806-1G PC48806-250MG PC48806-5G
APOSPC48806-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48806-1G APOSPC48806-250MG APOSPC48806-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233.034 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28156435
CAS-Nummer: 161424-78-8