5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48807-1G PC48807-250MG PC48807-5G
APOSPC48807-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48807-1G APOSPC48807-250MG APOSPC48807-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Formel: C₇HBrF₃N
Molecular Weight: 235.989 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26679060
CAS-Nummer: 1503508-74-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III