4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48917-1G PC48917-250MG
APOSPC48917-1GEA 623 EUR
APOSPC48917-1G APOSPC48917-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₅F₅O
Molecular Weight: 224.127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31759999
CAS-Nummer: 1453070-24-0