6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48919-1G PC48919-5G
APOSPC48919-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48919-1G APOSPC48919-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Molecular Weight: 145,107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094310
CAS-Nummer: 115551-33-2