3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48921-1G PC48921-250MG
APOSPC48921-1GEA 168 EUR
APOSPC48921-1G APOSPC48921-250MG
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₄S
Molecular Weight: 247.243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09040991
CAS-Nummer: 381229-72-7