5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48931-1G PC48931-250MG PC48931-5G
APOSPC48931-1GEA 145 EUR
APOSPC48931-1G APOSPC48931-250MG APOSPC48931-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂BrF₃O₂
Molecular Weight: 254.989 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756771
CAS-Nummer: 212631-85-1