Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-2-thiourea
PC4895-1G
PC4895-500MG
APOSPC4895-1GEA
590
EUR
APOSPC4895-1G
APOSPC4895-500MG
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Formel:
C₁₁H₁₃FN₂O₂S Molecular Weight: 256.297 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975556 CAS-Nummer: 338773-28-7 |