4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48961-1G
PC48961-250MG
APOSPC48961-1GEA
574
EUR
APOSPC48961-1G
APOSPC48961-250MG
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₈H₇BF₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1254118-45-0 |