3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-2-bromo-3-fluoroanisole
PC49008-1G PC49008-250MG
APOSPC49008-1GEA 279 EUR
APOSPC49008-1G APOSPC49008-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Molecular Weight: 220.039 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18071064
CAS-Nummer: 1257535-12-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable