2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49018-1G PC49018-250MG PC49018-100MG
APOSPC49018-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49018-1G APOSPC49018-250MG APOSPC49018-100MG
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Molecular Weight: 210.431 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185350
CAS-Nummer: 1214326-94-9