3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49029-1G PC49029-250MG
APOSPC49029-1GEA 406 EUR
APOSPC49029-1G APOSPC49029-250MG
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₉H₈F₃N₃
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847095
CAS-Nummer: 1260678-12-3