2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloroethyl triflate
PC49047-1G PC49047-5G
APOSPC49047-1GEA 284 EUR
APOSPC49047-1G APOSPC49047-5G
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₃H₄ClF₃O₃S
Molecular Weight: 212,575 g/mol
Schmelzpunkt: –50,5…–50 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074401
CAS-Nummer: 73323-80-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III