1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluorochlorobenzene
PC4905-25G PC4905-5G
APOSPC4905-25GEA 437 EUR
APOSPC4905-25G APOSPC4905-5G
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂ClF₃
Molecular Weight: 166.528 g/mol
Siedepunkt: 124 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012239
CAS-Nummer: 2106-40-3
UN: 1993
ADR: 3 III