2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 524 EUR
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃BrClFO
Molecular Weight: 237.454 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C (15 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038470
CAS-Nummer: 1020718-20-0
UN: 3265
ADR: 8 III