2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49068-1G PC49068-250MG PC49068-5G
APOSPC49068-1GEA 58 EUR
APOSPC49068-1G APOSPC49068-250MG APOSPC49068-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25541882
CAS-Nummer: 1445995-80-1
UN: 3265
ADR: 8,II