1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Bis(2-fluorophenyl)ethane
PC49078-1G PC49078-5G PC49078-10G
APOSPC49078-1GEA 145 EUR
APOSPC49078-1G APOSPC49078-5G APOSPC49078-10G
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene)
Formel: C₁₄H₁₂F₂
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143587
CAS-Nummer: 349-38-2