4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole, 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether, 4-Bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49083-1G
PC49083-25G
PC49083-5G
APOSPC49083-1GEA
31.9
EUR
APOSPC49083-1G
APOSPC49083-25G
APOSPC49083-5G
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255.032 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194486 CAS-Nummer: 944805-63-4 |