3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Cyano-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
PC49084-1G
PC49084-250MG
PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA
24.8
EUR
APOSPC49084-1G
APOSPC49084-250MG
APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₅F₃N₂ Molecular Weight: 186,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18072580 CAS-Nummer: 1220630-83-0 |