2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49086-1G PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA 87 EUR
APOSPC49086-1G APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
Schmelzpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21602052
CAS-Nummer: 1026989-94-5