2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49088-1G PC49088-5G
APOSPC49088-1GEA 88.6 EUR
APOSPC49088-1G APOSPC49088-5G
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Formel: C₆H₂F₂I₂
Molecular Weight: 365,886 g/mol
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22273735
CAS-Nummer: 501433-06-3