4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49089-1G
PC49089-250MG
PC49089-5G
APOSPC49089-1GEA
150
EUR
APOSPC49089-1G
APOSPC49089-250MG
APOSPC49089-5G
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formel:
C₈H₃BrF₄O Molecular Weight: 271,006 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19439730 CAS-Nummer: 617706-18-0 |