Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
PC4909-1G
PC4909-500MG
APOSPC4909-1GEA
590
EUR
APOSPC4909-1G
APOSPC4909-500MG
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂S Molecular Weight: 306.304 g/mol Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975552 CAS-Nummer: 321433-99-2 |