2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-iodo-1-nitrobenzene
PC49098-1G PC49098-5G PC49098-25G PC49098-10G
APOSPC49098-1GEA 40.6 EUR
APOSPC49098-1G APOSPC49098-5G APOSPC49098-25G APOSPC49098-10G
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Molecular Weight: 266,996 g/mol
Schmelzpunkt: 118…118,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18396989
CAS-Nummer: 2996-31-8