4-Fluoro-3-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49129-1G PC49129-5G PC49129-100MG PC49129-250MG
APOSPC49129-1GEA 864 EUR
APOSPC49129-1G APOSPC49129-5G APOSPC49129-100MG APOSPC49129-250MG
4-Fluoro-3-nitropyridine 95%
4-Fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 142.088 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114254
CAS-Nummer: 115812-96-9