3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 33.5 EUR
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12545882
CAS-Nummer: 103977-78-2