2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-Bromo-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49164-1G PC49164-250MG
APOSPC49164-1GEA 505 EUR
APOSPC49164-1G APOSPC49164-250MG
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₃NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18071073
CAS-Nummer: 1233967-22-0