2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-(methylthio)aniline, 4-Amino-3-fluorothioanisole
PC49180-1G
PC49180-25G
PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA
43.5
EUR
APOSPC49180-1G
APOSPC49180-25G
APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Formel:
C₇H₈FNS Molecular Weight: 157.209 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18909665 CAS-Nummer: 76180-33-1 UN: 2810 ADR: 6.1 III |