4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-cis-3,5-dimethylpiperazine
PC49206-1G
PC49206-250MG
APOSPC49206-1GEA
325
EUR
APOSPC49206-1G
APOSPC49206-250MG
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Formel:
C₁₂H₁₈FN₃ Molecular Weight: 223.29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13619678 CAS-Nummer: 943752-32-7 |