5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49220-1G PC49220-250MG
APOSPC49220-1GEA 775 EUR
APOSPC49220-1G APOSPC49220-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molecular Weight: 235.011 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD19441791
CAS-Nummer: 1313588-93-0