4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49240-1G PC49240-250MG
APOSPC49240-1GEA 174 EUR
APOSPC49240-1G APOSPC49240-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Molecular Weight: 269,015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12924842
CAS-Nummer: 1221716-04-6