2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1-ethynyl-4-fluorobenzene
PC49260-1G PC49260-250MG PC49260-5G
APOSPC49260-1GEA 248 EUR
APOSPC49260-1G APOSPC49260-250MG APOSPC49260-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molecular Weight: 199.02 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08703532
CAS-Nummer: 1057670-01-5