4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49263-1G
PC49263-250MG
APOSPC49263-1GEA
632
EUR
APOSPC49263-1G
APOSPC49263-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formel:
C₈H₃BrF₆O Molecular Weight: 309.003 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22415279 CAS-Nummer: 1396503-79-9 |