2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2-Difluoroethylmethane sulphonate, 2,2-Difluoroethyl mesylate
PC49275-1G PC49275-250MG
APOSPC49275-1GEA 623 EUR
APOSPC49275-1G APOSPC49275-250MG
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Formel: C₃H₆F₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442174
CAS-Nummer: 163035-65-2