3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49281-1G PC49281-250MG PC49281-5G
APOSPC49281-1GEA 0 EUR
APOSPC49281-1G APOSPC49281-250MG APOSPC49281-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16999720
CAS-Nummer: 1243312-51-7