5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-ethynyl-1-fluorobenzene
PC49283-1G PC49283-250MG PC49283-5G
APOSPC49283-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49283-1G APOSPC49283-250MG APOSPC49283-5G
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molecular Weight: 199,02 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08703533
CAS-Nummer: 657427-46-8