2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49284-1G
PC49284-250MG
APOSPC49284-1GEA
406
EUR
APOSPC49284-1G
APOSPC49284-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Formel:
C₈H₄BrF Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22460481 CAS-Nummer: 1401670-91-4 |