1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Perfluorobut-1-yl)pentane
PC49286-1G
PC49286-25G
PC49286-5G
APOSPC49286-1GEA
67.2
EUR
APOSPC49286-1G
APOSPC49286-25G
APOSPC49286-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane
Formel:
C₉H₁₁F₉ Molecular Weight: 290.169 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22123953 CAS-Nummer: 1190430-21-7 |