3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49290-1G PC49290-5G PC49290-250MG
APOSPC49290-1GEA 219 EUR
APOSPC49290-1G APOSPC49290-5G APOSPC49290-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene
Formel: C₅H₃BrF₂S
Molecular Weight: 213,043 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22580723
CAS-Nummer: 1403667-53-7