4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-iodophenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC49291-1G PC49291-25G PC49291-5G
APOSPC49291-1GEA 37.7 EUR
APOSPC49291-1G APOSPC49291-25G APOSPC49291-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃IO
Molecular Weight: 366,902 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18398076
CAS-Nummer: 154065-33-5