3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49293-1G
PC49293-250MG
APOSPC49293-1GEA
186
EUR
APOSPC49293-1G
APOSPC49293-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₅BBrF₃O₃ Molecular Weight: 284,823 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22580724 CAS-Nummer: 2304634-32-8 |