4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 5-Borono-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC49294-1G
PC49294-250MG
PC49294-5G
APOSPC49294-1GEA
139
EUR
APOSPC49294-1G
APOSPC49294-250MG
APOSPC49294-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₅BBrF₃O₂ Molecular Weight: 268.824 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13181652 CAS-Nummer: 1310383-25-5 |