5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, (5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49296-1G
PC49296-5G
PC49296-25G
APOSPC49296-1GEA
33.5
EUR
APOSPC49296-1G
APOSPC49296-5G
APOSPC49296-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₅BBrF₃O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11504857 CAS-Nummer: 1072951-56-4 |