5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1,3-Benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole
PC49305-1G
PC49305-250MG
PC49305-5G
APOSPC49305-1GEA
290
EUR
APOSPC49305-1G
APOSPC49305-250MG
APOSPC49305-5G
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₄F₅NOS Molecular Weight: 245.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22370119 CAS-Nummer: 1379812-05-1 |