2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC49307-1G PC49307-250MG
APOSPC49307-1GEA 115 EUR
APOSPC49307-1G APOSPC49307-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607678
CAS-Nummer: 1036990-42-7