4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine, (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanamine
PC49308-1G
PC49308-250MG
APOSPC49308-1GEA
1450
EUR
APOSPC49308-1G
APOSPC49308-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100735 CAS-Nummer: 916304-20-6 |