2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC49309-250MG PC49309-1G
APOSPC49309-250MGEA 174 EUR
APOSPC49309-250MG APOSPC49309-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Molecular Weight: 172.107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848100
CAS-Nummer: 916210-02-1